Merck
ENAH2C557C4F
Enamine
2-[4-chloro-2-(dimethylsulfamoyl)phenoxy]propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
307.75
MDL编号:
Iupac Name
2-(4-chloro-2-(N,N-dimethylsulfamoyl)phenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14ClNO5S/c1-7(11(14)15)18-9-5-4-8(12)6-10(9)19(16,17)13(2)3/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
IAXZFSNARODXDD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477299
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477299
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)