Merck
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)