Merck
ENAH11DD1F13
Enamine
N-[(3-methylphenyl)methyl]sulfamoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.69
MDL编号:
Iupac Name
(3-methylbenzyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-10-13(9,11)12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
QRNBTRISLIXZHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723417
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723417
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)