Merck
ENAH0CD459E4
Enamine
2-iodo-4-methylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
219.02
MDL编号:
Iupac Name
2-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DZFWKQYMUZMLSR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)