Merck
ENAH0424BBC1
Enamine
1-acetylazetidin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
113.12
MDL编号:
Iupac Name
1-acetyl-3-azetidinone
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4(7)6-2-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI key
XFHQLSZVGKALQW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)