Merck
ENAH0424AC74
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.97
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-butanone
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O/c1-2(5)3(9)4(6,7)8/h2H,1H3
InChI key
MHSGADWWPRDQNH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141009
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)