跳转至内容
MilliporeSigma
ENAH03BC0137
Enamine
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.21
MDL编号:
产品ENAH03BC0137目前无法订购。 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-5(2)7(9)6(3)8(10)11-4/h5-7,9H,1-4H3
InChI key
MXWOUIHOPZWBDL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)