Merck
ENAH03A1C973
Enamine
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}prop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
346.36
MDL编号:
Iupac Name
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C19H19FO5/c1-2-23-18-13-14(4-10-19(21)22)3-9-17(18)25-12-11-24-16-7-5-15(20)6-8-16/h3-10,13H,2,11-12H2,1H3,(H,21,22)/b10-4+
InChI key
FAHGSYHYYHTIGB-ONNFQVAWSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)