Merck
ENAH03A0A349
Enamine
3-(trifluoroacetyl)oxan-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.13
MDL编号:
Iupac Name
3-(trifluoroacetyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)6(12)4-3-13-2-1-5(4)11/h4H,1-3H2
InChI key
GHXRMWZXTQUELM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126439
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126439
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)