Merck
ENA947402191
Enamine
{[1-(bromomethyl)cyclopropyl]methyl}benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
225.13
MDL编号:
Iupac Name
{[1-(bromomethyl)cyclopropyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C11H13Br/c12-9-11(6-7-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI key
OSVYORQGIOAUNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676016
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)