Merck
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.16
MDL编号:
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
InChI key
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)