Merck
ENA769508292
Enamine
4-(2-oxopropyl)azetidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
127.14
MDL编号:
mp
77-78
Iupac Name
4-(2-oxopropyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4(8)2-5-3-6(9)7-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,9)
InChI key
MLNBNYADNDALRG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Melting Point
77-78
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)