Merck
ENA715369580
Enamine
3-(tert-butoxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
Iupac Name
3-tert-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-8H,1-3H3
InChI key
SKELHDLJYLXUSL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)