Merck
ENA638598501
Enamine
2-(2-methanesulfonylpyrimidin-5-yl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.23
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-(methylsulfonyl)pyrimidin-5-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-13(11,12)7-8-4-6(2-3-10)5-9-7/h4-5,10H,2-3H2,1H3
InChI key
IHKOTMFGNYKBOT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344548
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344548
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)