Merck
ENA580350326
Enamine
methyl 2-(pyrazine-2-amido)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
257.25
MDL號碼:
mp
139-140
Iupac Name
methyl 2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C13H11N3O3/c1-19-13(18)9-4-2-3-5-10(9)16-12(17)11-8-14-6-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
CNOOGAXMMZRSAF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313788
Melting Point
139-140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313788
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)