Merck
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.23
MDL编号:
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
InChI key
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)