Merck
ENA514236869
Enamine
2-methyl-3-(oxolan-2-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-3-tetrahydro-2-furanylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(8(9)10)5-7-3-2-4-11-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
IHVOMWXXVTYVBQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)