Merck
ENA514234561
Enamine
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.14
MDL编号:
Iupac Name
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-11-6-2-3-9-5(4-10)7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI key
LVMMFBGTSSCREG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)