Merck
ENA508627391
Enamine
2-methyl-5-(2-nitroethenyl)furan
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
153.14
Iupac Name
2-methyl-5-[(E)-2-nitroethenyl]furan
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-6-2-3-7(11-6)4-5-8(9)10/h2-5H,1H3/b5-4+
InChI 密鑰
YUGJJOVWZWUBQX-SNAWJCMRSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55684
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55684
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)