Merck
ENA508626123
Enamine
N4-benzylquinazoline-2,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.3
MDL编号:
mp
178-180
Iupac Name
N4-benzylquinazoline-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C15H14N4/c16-15-18-13-9-5-4-8-12(13)14(19-15)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H3,16,17,18,19)
InChI key
AOPGZFMVGYJPSS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269970
Melting Point
178-180
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269970
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)