Merck
ENA497679824
Enamine
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.69
MDL號碼:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-5(2)6(10-3)4-11(7,8)9/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
ULFIPEGMJVMGLG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)