Merck
ENA497678859
Enamine
[(1R)-1-isocyanatopropyl]benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.2
MDL编号:
Iupac Name
[(1R)-1-isocyanatopropyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-10(11-8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
XGPXXSJFZSZULR-SNVBAGLBSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260373
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)