Merck
ENA497377480
Enamine
methyl 4-acetyl-2-methyl-5-oxohexanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.23
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-acetyl-2-methyl-5-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-6(10(13)14-4)5-9(7(2)11)8(3)12/h6,9H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
DIIPTRHCRHVEEI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87403
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87403
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)