Merck
ENA497374705
Enamine
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
168.21
MDL编号:
Iupac Name
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H13FN2/c1-12(2)6-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-5H,6,11H2,1-2H3
InChI key
VWVZWMONLJPEQH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)