Merck
ENA490047663
Enamine
N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.24
MDL號碼:
Iupac Name
N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-8(12)10-5-3-7-11-6-2-4-9(11)13/h2-7H2,1H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
OAUYENAPBFTAQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248975
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248975
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)