Merck
ENA490047590
Enamine
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
300.92
MDL编号:
mp
129-130
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6BrIN2/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h1-2H3
InChI key
FSHNQHLIRGPMCP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Melting Point
129-130
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)