Merck
ENA490047569
Enamine
5-fluoropyridine-2-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.17
MDL编号:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
InChI key
ZSIJDGICCRDFSY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)