Merck
ENA465564088
Enamine
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.65
MDL编号:
Iupac Name
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-10(12)14-9(8)15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13,14)
InChI key
XDEVHJZKBZDSHO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)