Merck
ENA465563420
Enamine
4-fluorobutanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
87.1
MDL编号:
Iupac Name
4-fluorobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H6FN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI key
FJJJJRAPZCRYGA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244229
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)