Merck
ENA465562357
Enamine
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
173.18
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H7N5/c9-8-12-2-1-6(13-8)7-5-10-3-4-11-7/h1-5H,(H2,9,12,13)
InChI 密鑰
GOLPWSHQDSVIQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227137
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227137
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)