Merck
ENA458430325
Enamine
3-chloro-4-(2,5-dimethylphenoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.72
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-4-(2,5-dimethylphenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-9-3-4-10(2)14(7-9)17-13-6-5-11(16)8-12(13)15/h3-8H,16H2,1-2H3
InChI key
XEMUBLNKRNLDBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231115
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)