Merck
ENA458425289
Enamine
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
291.97
MDL號碼:
Iupac Name
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2/c9-5-3-6(10)8(11)12-7(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,11,12)
InChI 密鑰
GNWLTXHHONTKSR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)