Merck
ENA457510158
Enamine
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.08
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10(8)13(14)15/h1-5H,12H2
InChI key
MQNYSLDYJQCSDS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)