Merck
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
181.15
MDL编号:
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
InChI key
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
象形图
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)