Merck
ENA457508287
Enamine
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.14
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)8(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
NWCDDUFGSQYJRM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188536
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)