Merck
ENA457508251
Enamine
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.12
MDL编号:
mp
55-56
Iupac Name
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI key
RMNSUMDMIHSPIL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
Melting Point
55-56
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)