Merck
ENA448969575
Enamine
1-methoxy-3-(2-methylmorpholin-4-yl)propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.25
MDL编号:
Iupac Name
1-methoxy-3-(2-methyl-4-morpholinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-8-5-10(3-4-13-8)6-9(11)7-12-2/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
DQGAAQNHHGZEDK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215236
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)