Merck
ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.14
MDL编号:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
InChI key
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)