Merck
ENA448968627
Enamine
3-cyclopropylpropanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
98.14
MDL编号:
Iupac Name
3-cyclopropylpropanal
Inchi Code
1S/C6H10O/c7-5-1-2-6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
ZPVHPQORXWAGSU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193295
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)