Merck
ENA447955994
Enamine
5-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.23
MDL编号:
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-11-5-7(12-8)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI key
APDVGCUZIITDCP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)