Merck
ENA444724802
Enamine
6-(3-chlorophenyl)morpholin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.65
MDL编号:
Iupac Name
6-(3-chlorophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-12-10(13)6-14-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
CPTVUNGJWARTTL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)