Merck
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
供应商货号: A687621-100MG
$97.75
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
分子量:
166.15
MDL编号:
供应商货号: A687621-100MG
$97.75
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
InChI key
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)