Merck
ENA424045711
Enamine
2-(butane-1-sulfonyl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.22
MDL编号:
Iupac Name
(butylsulfonyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-5-10(8,9)6-4-7/h2-3,5-6H2,1H3
InChI key
UREFDGWWCJDFRV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)