Merck
ENA424045064
Enamine
1,3-dioxane-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
132.12
MDL號碼:
Iupac Name
1,3-dioxane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
AFWWNXOSDUHYFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170985
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170985
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)