Merck
ENA423209553
Enamine
6-(pyrazin-2-ylsulfanyl)pyridine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.25
MDL號碼:
Iupac Name
6-(2-pyrazinylsulfanyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6N4S/c11-6-8-2-1-3-9(14-8)15-10-7-12-4-5-13-10/h1-5,7H
InChI 密鑰
QERSAHRCGCWUKU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170387
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)