Merck
ENA413170420
Enamine
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
126.16
MDL编号:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-7(2-1-3-7)4-5-9-6/h1-5H2
InChI key
AMXISTVVYIIGOD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)