Merck
ENA413166392
Enamine
3-amino-1-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.61
MDL编号:
Iupac Name
3-amino-1-methyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-7-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
QRQPGSHDPDMQIE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141476
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)