Merck
ENA413165618
Enamine
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
222.67
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-13(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
OPLMCICNTNXWDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)