Merck
ENA413165599
Enamine
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
113.16
MDL编号:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,1-3H3
InChI key
GCSRYTQWKGSJBT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139214
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)