Merck
ENA413165104
Enamine
4-(pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
247.59
MDL编号:
Iupac Name
4-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-1-3-6(14)4-2-5;/h1-4H,14H2;1H
InChI key
OFHOLOUZCUXTJJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128442
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128442
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)